Merck
51558
Sigma-Aldrich
HEPES-gepufferte Kochsalzlösung -Lösung
BioUltra, for molecular biology, 2× concentrate
Synonym(e):
HEPES Saline Buffer Solution
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
for molecular biology
2× concentrate
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Form
liquid
Zusammensetzung
dextrose, 2.0 g/L
HEPES, 10 g/L
KCl, 0.74 g/L
NaCl, 16 g/L
Na2HPO4.2H2O, 0.27 g/L
Konzentration
2 ×
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Brechungsindex
n20/D 1.339
pH-Wert
7.2 (25 °C)
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES String
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChIKey
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
HEPES-gepufferte Kochsalzlösung ist ein Gewebekulturpuffer, der zur Erhaltung des pH-Werts der Zellkultur verwendet wird. Sie ist wasserlöslich und von der Atmosphäre unabhängig. HEPES zerstört Magnesium in Natriumchloridlösungen.
Anwendung
HEPES-gepufferte Kochsalzlösung wurde verwendet:
  • für die Herstellung von Plasmid-DNA
  • als Reagenz bei der Herstellung eines Transfektion-Mastermixes für DNA-Konstruktvektoren
  • zur Entwicklung des Hydrogelvorläufers für den Zellleckage-Assay
Komponenten
Konzentration (in H2O): 10 g/l HEPES; 16 g/l NaCl; 0,74 g/l KCl; 0,27 g/l Na2HPO4.2H2O; 2m0 g/l Dextrose
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
A new approach to neural cell culture for long-term studies
Potter SM and DeMarse TB
Journal of Neuroscience Methods, 110(1-2), 17-24 (2001)
Calcium phosphate transfection.
Kingston RE, Chen CA, Okayama H.
Current Protocols in Immunology, 10, 10-10 (2001)
Labeling embryonic mouse central nervous system cells by in utero electroporation
Tabata H and Nakajima K
Development, Growth & Differentiation, 50(6), 507-511 (2008)
Calcium phosphate transfection.
Kingston RE, Chen CA, Okayama H.
Current Protocols in Cell Biology, 20, 20-20 (2003)
J. Sambrook et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, B11 (1989)