49975
Acacetin
analytical standard
Synonym(e):
4′-Methylapigenin, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxy-flavon, Apigenin-4′-methylether, Buddleoflavonol, Linarigenin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤5.0% water
mp (Schmelzpunkt)
260-265 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-8,17-18H,1H3
InChIKey
DANYIYRPLHHOCZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?