Wichtige Dokumente
49539
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-Buten-2-on
analytical standard
Synonym(e):
α-Ceton, Isomethyl-α-ionone
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
InChIKey
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
Anwendung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)