Merck
48917-U
Sigma-Aldrich
ProClin 300
pkg of 3.6 L, ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 3 %
Synonym(e):
3%ige Lösung aus 5-Chlor-2-methyl-4-Isothiazolin-3-on und 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-on
About This Item
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Haltbarkeit
3 yr
Enthält
Alkyl Carboxylate
Zusammensetzung
CMIT/MIT, 3%
Verpackung
pkg of 3.6 L
Parameter
<45 °C operating temperature
Farbe
colorless to light yellow
Matrix
Modified glycol
pH Betriebsbereich
2.5-8.5
pH-Wert
4.1 (100 g/L)
bp
189 °C
mp (Schmelzpunkt)
-40 °C
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.03 g/cm3
Anwendung
ProClin-Konservierungsmittel werden bei Kontakt mit mikrobiellen Organismen aufgrund ihrer Fähigkeit, schnell in Zellmembranen einzudringen, umgehend mikrostatisch und hemmen spezifische Enzyme, die für die Zellatmung von hoher Bedeutung sind. Da ProClin an mehreren spezifischen Stellen toxisch wirkt, können Mikroorganismen keine hohe Resistenz entwickeln, weshalb ProClin selbst bei längerer Lagerung der IVD-Komponenten eine hohe Wirksamkeit aufweist.
Rechtliche Hinweise
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
James P Higham et al.
PloS one, 6(7), e22398-e22398 (2011-07-30)
Nutritional status is a critical element of many aspects of animal ecology, but has proven difficult to measure non-invasively in studies of free-ranging animals. Urinary C-peptide of insulin (UCP), a small polypeptide cleaved in an equimolar ratio from proinsulin when
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. What are the effects of Proclin 300 on PCR?
    1 answer
    1. The suggested approach to ascertain its impact is to conduct a controlled side-by-side experiment to determine if its presence has any adverse effects.
      Helpful?
  2. Is there specific gravity data available for Proclin 300 at 25°C, considering it's listed as 1.03 g/ml at 22°C?
    1 answer
    1. There is no available information regarding the density of ProClin 300 at 25°C. The value of 1.03 g/ml at 22°C is accurate.
      Helpful?
  3. What is the matrix of the ProClin 300?
    1 answer
    1. ProClin 300 is a viscous solution containing 93-95 % Modified glycol and 2-3 % Alkyl carboxylate.
      Helpful?
  4. What are the active ingredients in ProClin 300?
    1 answer
    1. ProClin 300 contains two active ingredients: 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CMIT, CAS RN 26172-55-4) and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (MIT, CAS RN 2682-20-4).
      Helpful?
  5. What is the density of ProClin 300?
    1 answer
    1. The density of ProClin 300 is reported as 8.59 pounds per gallon. The specific gravity at 22°C is reported as 1.03 g/mL.
      Helpful?
  6. What is the concentration of active ingredients in ProClin 300?
    1 answer
    1. ProClin 300 contains a total of 3% active ingredient.
      Helpful?
  7. When would I choose to use ProClin 300?
    1 answer
    1. ProClin 300 is best used with production runs of standards, controls, and large volume buffers and solutions.  The product is quite viscous and difficult to work with when trying to measure small volumes.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.