46098
Ethylenglykol-diformiat
≥98.0%
Synonym(e):
1,2-Diformyloxy-ethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0%
Brechungsindex
n20/D 1.415
bp
174-178 °C (lit.)
Dichte
1.226 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
O=COCCOC=O
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)