Wichtige Dokumente
45776
Dibenzothiophen
analytical standard
Synonym(e):
DBT, Diphenylensulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
332-333 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
97-100 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
c1ccc2c(c1)sc3ccccc23
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChIKey
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)