Wichtige Dokumente
45695
Triallat
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
S-(2,3,3-Trichlorallyl)-N,N-diisopropylthiocarbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)N(C(C)C)C(=O)SC\C(Cl)=C(/Cl)Cl
InChI
1S/C10H16Cl3NOS/c1-6(2)14(7(3)4)10(15)16-5-8(11)9(12)13/h6-7H,5H2,1-4H3
InChIKey
MWBPRDONLNQCFV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)