Wichtige Dokumente
44967
Cer(III)-Ionophor
Selectophore™, function tested
Synonym(e):
2-Aminobenzothiazol, 2-Benzothiazolamin
About This Item
Produktlinie
Selectophore™
Form
solid
Qualität
function tested
mp (Schmelzpunkt)
126-129 °C (lit.)
SMILES String
Nc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
InChIKey
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)