Merck
442283
Sigma-Aldrich
5′-Methoxy-6-nitro-1′-3′,3′-trimethylspiro[2H-1-benzopyran-2,2′-indolin]
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.38
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
134-136 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2N(C)C3(Oc4ccc(cc4C=C3)[N+]([O-])=O)C(C)(C)c2c1
Anwendung
Photochromic dye
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)