Wichtige Dokumente
43689
4-Isopropylantipyrin
analytical standard
Synonym(e):
1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-on, 1,2-Dihydro-4-isopropyl-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-on, Isopropylphenazon, Propyphenazon
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.5% water
Anwendung(en)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
SMILES String
O=C1C(C(C)C)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3
InChIKey
PXWLVJLKJGVOKE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)