Wichtige Dokumente
43344
Nordihydrocapsiat
analytical standard
Synonym(e):
7-Methyloctansäure-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-methylester, 7-Methyloctansäure-4-hydroxy-3-methoxybenzylester, NDCT
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagerbedingungen
under inert gas
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.495-1.505
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=C(OC)C=C(COC(CCCCCC(C)C)=O)C=C1
InChI
1S/C17H26O4/c1-13(2)7-5-4-6-8-17(19)21-12-14-9-10-15(18)16(11-14)20-3/h9-11,13,18H,4-8,12H2,1-3H3
InChIKey
BXBVPYSHEOQGHP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)