43120
Chlor(methyl)diphenylsilan
purum, ≥95.0% (GC)
Synonym(e):
Chlor-diphenyl-methylsilan, DPMSCl, Diphenylmethylchlorsilan, Methyldiphenylchlorsilan
About This Item
Dampfdruck
3 mmHg ( 125 °C)
Qualität
purum
Assay
≥95.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.574 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
Dichte
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13ClSi/c1-15(14,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
InChIKey
OJZNZOXALZKPEA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?