Merck
43080
Sigma-Aldrich
1,1-Diphenylhydrazin -hydrochlorid
technical, ≥97.0% (AT)
Synonym(e):
N,N-Diphenylhydrazin (asym.) -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2NNH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.70
Beilstein:
3569340
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥97.0% (AT)
mp (Schmelzpunkt)
162-166 °C (dec.)
SMILES String
Cl.NN(c1ccccc1)c2ccccc2
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)