Merck
429651
Sigma-Aldrich
Crotonaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon
analytical standard, for environmental analysis
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH=NNHC6H3(NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Qualität
analytical standard, for environmental analysis
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
192-195 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
InChIKey
GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)