Merck
429635
Sigma-Aldrich
Butyraldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon
environmental standard, 99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Qualität
environmental standard
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
117-119 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
SMILES String
CCC/C=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h4-7,12H,2-3H2,1H3/b11-6+
InChIKey
IKGRHEWIFBFXPP-IZZDOVSWSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)