Wichtige Dokumente
42860
1,5-Diphenylcarbazid
purum p.a., ACS reagent, for the determination of Cd, Cr, Mg, SO4 and others, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
1,5-Diphenylcarbohydrazid, sym.-Diphenylcarbazid
About This Item
Qualität
ACS reagent
purum p.a.
for the determination of Cd, Cr, Mg, SO4 and others
Assay
≥97.0% (HPLC)
Methode(n)
titration: suitable
mp (Schmelzpunkt)
170-175 °C (lit.)
171-175 °C
SMILES String
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
InChIKey
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?