Merck
428590
Supelco
AmberChrom 1X4 Ion Exchange Resin
chloride form, 100-200 mesh
Synonym(e):
Dowex 1X4-200 Ionentauscherharz
About This Item
Lineare Formel:
(C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
AmberChrom 1X4, chloride form, 100-200 mesh
Qualitätsniveau
Beschreibung
cross-linkage 4%
Form
beads
Parameter
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
Feuchtigkeit
55-63%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
quaternary ammonium
Partikelgröße
100-200 mesh
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.0 meq/mL capacity
Trenntechnik
anion exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChIKey
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Dowex 1X4, Anion-Austauschharz wurde als adsorbierendes Material bei der Charakterisierung von iodiniertem Kontrastmedium unter Einsatz von 11B NMR und Kapillarelektrophorese verwendet. Die Lösung wurde durch eine mit Dowex 1X4-50 Chlorid-Form gepackte Säule geführt, um das nicht umgesetzte Fluorid zu entfernen.
Stark basisches (Typ I) Anionentauscherharz für pharmazeutische Feinchemie. Entspricht der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Stark basischer Anionentauscher
Sonstige Hinweise
Dieses Ionentauscherharz wurde nicht speziell aufgearbeitet oder gereinigt. Wir empfehlen, das Material durch geeignete Vorelution und Waschen vorzubehandeln.
Rechtliche Hinweise
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A V Kachur et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 51(6), 643-650 (1999-12-03)
We report on the preparation of a hypoxia marker 2-(2-nitroimidazol-1[H]-yl)-N-(3-fluoropropyl)acetamide (EF1) and its 18F analog, 2-(2-nitroimidazol-1[H]-yl)-N- (3-[18F]fluoropropyl)acetamide ([18F]-EF1). Two methods for the preparation of 3-fluoropropylamine, the EF1 side chain, are described. [18F]-EF1 was prepared with a radiochemical yield of 2%
Isabella Rustighi et al.
Journal of hazardous materials, 205-206, 10-16 (2012-01-17)
Iodinated contrast media (ICM) are persistent and ubiquitous water pollutants. Because of their high water solubility and biochemical stability, their phase-separation and recovery from the aquatic environment is very difficult. Here, borate was chosen as a complexing agent of the