Wichtige Dokumente
42488
Bacopasid X
analytical standard
Synonym(e):
Jujubogenin-3-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)-[α-L-arabinofuranosyl-(1→2)]-α-L-arabinopyranosid], Jujubogeninisomer von Bacopasaponin C
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥95% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C46H74O17/c1-21(2)14-22-15-44(7,55)37-23-8-9-28-42(5)12-11-29(41(3,4)27(42)10-13-43(28,6)45(23)19-46(37,63-22)57-20-45)60-40-36(62-38-33(53)31(51)26(17-48)59-38)35(24(49)18-56-40)61-39-34(54)32(52)30(50)25(16-47)58-39/h14,22-40,47-55H,8-13,15-20H2,1-7H3/t22-,23+,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,38-,39-,40-,42-,43+,44-,45-,46-/m0/s1
InChIKey
RANQPHKSRUUPKK-GPUGMLHBSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)