Wichtige Dokumente
42224
4-Nitrophenol
certified reference material, TraceCERT®
Synonym(e):
p-Nitrophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.6 mmHg ( 120 °C)
Produktlinie
TraceCERT®
Form
crystalline
Selbstzündungstemp.
541 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
bp
279 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
110-115 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChIKey
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
336.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
169.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)