Wichtige Dokumente
41611
Cyclohexancarbonsäure
analytical standard
Synonym(e):
Hexahydrobenzoic acid
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-31 °C (lit.)
Dichte
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
OC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
InChIKey
NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)