Product 38978 should be stored at ambient or room temperature.
Wichtige Dokumente
38978
Malachitgrün -Lösung
for microscopy
Synonym(e):
Basic Green 4, China Green, Victoria Green B, Aniline Green, Benzaldehyde green, CI 42000
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for microscopy
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioChemika
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Eignung
suitable for microscopy
bacteria
SMILES String
OC(=O)C([O-])=O.CN(C)c1ccc(cc1)/C(c2ccccc2)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C23H25N2.ClH/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;/h5-17H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
FDZZZRQASAIRJF-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Malachitgrün 10 g/l, in Wasser (Oxalat-Form)
Ersetzt durch
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
안녕하세요, Malachite Green solution 제품의 보관 방법에 대해 문의하고자 합니다. Room temp에 보관하면 될까요?
1 answer-
Helpful?
-
-
Buenos días; Que concentración de Verde Malaquita tiene este disolución?
1 answer-
Malachite green 10 g/l, in water (oxalate form is used)