38716
Erbium Standard für AAS
TraceCERT®, 1000 mg/L Er in nitric acid
About This Item
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Produktlinie
TraceCERT®
Konzentration
1000 mg/L Er in nitric acid
Methode(n)
AAS: suitable
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)