383783
N,N′-Ditridecylperylen-3,4,9,10-tetracarbonsäurediimid
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder, crystals or chunks
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
toluene: 10 mg/mL
λmax
526 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCN1C(=O)c2ccc3c4ccc5C(=O)N(CCCCCCCCCCCCC)C(=O)c6ccc(c7ccc(C1=O)c2c37)c4c56
InChI
1S/C50H62N2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-33-51-47(53)39-29-25-35-37-27-31-41-46-42(32-28-38(44(37)46)36-26-30-40(48(51)54)45(39)43(35)36)50(56)52(49(41)55)34-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-32H,3-24,33-34H2,1-2H3
InChIKey
XCAZCFDCJHGAIT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.