Merck
381888
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalindicarbonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
C10H6(CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.19
Beilstein:
2574929
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
253-255 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
N#Cc1cc2ccccc2cc1C#N
InChI
1S/C12H6N2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-6H
InChIKey
KNBYJRSSFXTESR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Vorstufe für einen neuen molekularen Halbleiter.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 442-442 (1991)
Maxim A Faraonov et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(11), 3547-3555 (2017-02-28)
Crystalline anionic salts of titanyl macrocycles with acceptor substituents or an extended π-system have been obtained for the first time: (PPN