Merck
37501
Supelco
AQUANAL-plus Eisen (Fe) 0.02-0.2 mg/L
check solution for 37421 (calibrated standard (Fe = 0.02 mg/mL))
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41113319
Qualität
check solution for 37421 (calibrated standard (Fe = 0.02 mg/mL))
Form
solution
Anwendung(en)
environmental
general analytical
Allgemeine Beschreibung
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
Rechtliche Hinweise
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Removal of Mercury from Chloralkali Electrolysis Wastewater by a Mercury-Resistant Pseudomonas putidaStrain.
Canstein V
Applied and Environmental Microbiology, 65 (12), 5279-5284 (1999)