Merck
37310
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran
technical, ≥85% (GC)
Synonym(e):
4-Methoxy-5,6-dihydro-2H-pyran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
Beilstein:
1341205
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
technical
Assay
≥85% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.463
bp
59 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC1=CCOCC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
InChIKey
FSMHNRHLQAABPS-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
kann sich beim Lagern stark gelb färben
Sonstige Hinweise
Reagent used for the introduction of the achiral Mthp protecting group for alcohols; derivatization does not introduce an asymmetric center, used primarily in oligonucleotide synthesis
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D.G. Norman et al.
Synthesis, 874-874 (1985)
4-methoxytetrahydropyran-4-yl. A symmetrical alternative to the tetrahydropyranyl protecting group.
C B Reese et al.
Tetrahedron, 26(4), 1023-1030 (1970-02-01)