189170
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran
95%
Synonym(e):
4-Methoxy-5,6-dihydro-2H-pyran
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
59 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC1=CCOCC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
InChIKey
FSMHNRHLQAABPS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup