37054
Halfenprox
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
[2-(4-Bromdifluormethoxyphenyl)-2-methylpropyl]-3-phenoxybenzylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(COCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)OC(F)(F)Br
InChI
1S/C24H23BrF2O3/c1-23(2,19-11-13-21(14-12-19)30-24(25,26)27)17-28-16-18-7-6-10-22(15-18)29-20-8-4-3-5-9-20/h3-15H,16-17H2,1-2H3
InChIKey
WIFXJBMOTMKRMM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?