Wichtige Dokumente
35595
PCB Nr. 14
analytical standard
Synonym(e):
3,5-Dichlorbiphenyl, 3,5-PCB
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
Clc1cc(Cl)cc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H8Cl2/c13-11-6-10(7-12(14)8-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChIKey
QHZSDTDMQZPUKC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)