Wichtige Dokumente
34347
Furmecyclox
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-Cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CON(C1CCCCC1)C(=O)c2cc(C)oc2C
InChI
1S/C14H21NO3/c1-10-9-13(11(2)18-10)14(16)15(17-3)12-7-5-4-6-8-12/h9,12H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
QTDRLOKFLJJHTG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?