Wichtige Dokumente
34301
Dimethylzinndichlorid
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Dichlordimethylstannan, Dichlordimethylzinn
About This Item
Qualität
analytical standard
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
101-106 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
C[Sn](C)(Cl)Cl
InChI
1S/2CH3.2ClH.Sn/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Immune system,Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)