Merck
33910
Sigma-Aldrich
1,2-Dibrom-ethylen
purum, cis+trans, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Acetylendibromid
About This Item
Lineare Formel:
BrCH=CHBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.85
Beilstein:
1719351
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.542
bp
107-110 °C (lit.)
Dichte
2.27 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
Br\C=C\Br
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)