33599
Spiromesifen
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3-Mesityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl)-3,3-dimethylbutyrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C2=C(OC(=O)CC(C)(C)C)C3(CCCC3)OC2=O
InChI
1S/C23H30O4/c1-14-11-15(2)18(16(3)12-14)19-20(26-17(24)13-22(4,5)6)23(27-21(19)25)9-7-8-10-23/h11-12H,7-10,13H2,1-6H3
InChIKey
GOLXNESZZPUPJE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for LC-MS, application for SPEUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..