33400
Bromphosmethyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
53-56 °C
Eignung
passes test for identity (NMR)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COP(=S)(OC)Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl
InChI
1S/C8H8BrCl2O3PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-4-6(10)5(9)3-7(8)11/h3-4H,1-2H3
InChIKey
NYQDCVLCJXRDSK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?