Wichtige Dokumente
33207
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol-diethoxylat-Ring-13C6 -Lösung
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonym(e):
2-{2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenoxy]-ethoxy}-ethanol-13C6, 2-{2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenoxy]-ethoxy}-ethanol-13C6, 3,6,3-Nonylphenol-diethoxylat-13C6, 363-NP2EO-13C6
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
10 μg/mL in acetone
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCC(C)(CCC(C)C)[13c]1[13cH][13cH][13c](OCCOCCO)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C19H32O3/c1-5-19(4,11-10-16(2)3)17-6-8-18(9-7-17)22-15-14-21-13-12-20/h6-9,16,20H,5,10-15H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,17+1,18+1
InChIKey
MXEUZASFOXCTSR-XMEDIYHRSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.