Wichtige Dokumente
32584
Tembotrion-Metabolit AE 1417268
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-{2-Chlor-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluor-ethoxy)-methyl]-benzoyl}-4,6-dihydroxy-cyclohexan-1,3-dion
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CS(=O)(=O)c1ccc(c(Cl)c1COCC(F)(F)F)C(=O)C2C(=O)C(O)CC(O)C2=O
InChI
1S/C17H16ClF3O8S/c1-30(27,28)11-3-2-7(13(18)8(11)5-29-6-17(19,20)21)14(24)12-15(25)9(22)4-10(23)16(12)26/h2-3,9-10,12,22-23H,4-6H2,1H3
InChIKey
KGPIRVWYAUCFAI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)