Merck
32564
Supelco
4-Hydroxy-benzoesäure-butylester-ring-13C6 -Lösung
50 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonym(e):
n-Butyl-4-hydroxy-benzoat-ring-13C6 -Lösung, Butylparaben-ring-13C6 -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C5H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.18
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
50 μg/mL in acetone
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C
Allgemeine Beschreibung
Certan Vial
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)