Wichtige Dokumente
32467
4-tert.-Octylphenol -Lösung
1000 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonym(e):
4-(1,1,3,3-Tetramethyl-butyl)-phenol -Lösung
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
1000 μg/mL in acetone
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3
InChIKey
ISAVYTVYFVQUDY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Human biological samples[1] and water samples[2] by stir bar sorptive extraction (SBSE) and thermal desorption–gas chromatography-mass spectrometry (TD-GC-MS) operating in the selected ion monitoring (SIM) mode of detection.
- Surface water samples by GC-MS with SIM detection.[3]
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?