Wichtige Dokumente
32377
erythro-Isoxsuprin-(phenoxy-13C6) -hydrochlorid
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(1RS,2SR)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[(1SR)1-methyl-2-phenoxy-13C6-ethylamino]-propan-1-ol -hydrochlorid, (1RS,2SR,1′SR)-1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(1′-methyl-2′-phenoxy-13C6-ethylamino)-1-propanol-hydrochlorid, Enantiomerenmischung, erythro-Isoxsuprine-13C6 -hydrochlorid
About This Item
Qualität
analytical standard
Produktlinie
VETRANAL®
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)