32168
Aminotriclabendazol -hydrochlorid
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
5-Chlor-6-(2,3-dichlor-phenoxy)-1H-benzoimidazol-2-ylamin -monohydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
SMILES String
NC1=NC(C=C2Cl)=C(N1)C=C2OC3=C(Cl)C(Cl)=CC=C3.Cl
InChI
1S/C13H8Cl3N3O.ClH/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)20-11-5-9-8(4-7(11)15)18-13(17)19-9;/h1-5H,(H3,17,18,19);1H
InChIKey
VIRKTPJWYSJBRP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?