Wichtige Dokumente
32072
Simeton
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2,4-Bis-(ethylamino)-6-methoxy-s-triazin, N2,N4-Diethyl-6-methoxy-1,3,5-triazin-2,4-diamin, NSC 163050
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCNc1nc(NCC)nc(OC)n1
InChI
1S/C8H15N5O/c1-4-9-6-11-7(10-5-2)13-8(12-6)14-3/h4-5H2,1-3H3,(H2,9,10,11,12,13)
InChIKey
HKAMKLBXTLTVCN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
contaminants and in LC-MS/MS analysis for determination of pesticide residue from constructed wetlands.3
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)