319112
Methylenblau -Lösung
0.05 wt. % in H2O
Synonym(e):
Ehrlichs Reagens III, Loeffler’s Methylenblau
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
0.05 wt. % in H2O
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C
λmax
665 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
and p53 immune-expression in adult
rat testis in response to intra-tunical versus
intra-parenchymal injection of methylene blue