Wichtige Dokumente
31682
Carpropamid
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2,2-Dichlor-N-[1-(4-chlorphenyl)-ethyl]-1-ethyl-3-methylcyclopropancarboxamid
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCC1(C(C)C1(Cl)Cl)C(=O)NC(C)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C15H18Cl3NO/c1-4-14(10(3)15(14,17)18)13(20)19-9(2)11-5-7-12(16)8-6-11/h5-10H,4H2,1-3H3,(H,19,20)
InChIKey
RXDMAYSSBPYBFW-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)