Wichtige Dokumente
31241
Dinoterb
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-tert.-Butyl-4,6-dinitro-phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O5/c1-10(2,3)7-4-6(11(14)15)5-8(9(7)13)12(16)17/h4-5,13H,1-3H3
InChIKey
IIPZYDQGBIWLBU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In water samples by hollow fiber-based microporous membrane liquid-liquid extraction (MMLLE).
- In soil samples by gas-liquid chromatography.
Vorsicht
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)