Wichtige Dokumente
309125
Bariumperoxid
−325 mesh, 95%
About This Item
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Partikelgröße
−325 mesh
SMILES String
[Ba++].[O-][O-]
InChI
1S/Ba.O2/c;1-2/q+2;-2
InChIKey
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?