Merck
30912
Millipore
MRS-Agar, original nach DeMan-Rogfosa-Sharpe
suitable for microbiology
Synonym(e):
DeMan-Rogosa-Sharpe-Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41171605
NACRES:
NA.85
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 12 g/L
diammonium citrate, 2 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2 g/L
glucose, 20 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.2 g/L
manganous sulfate tetrahydrate, 0.05 g/L
meat extract, 10 g/L
meat peptone (peptic), 10 g/L
sodium acetate trihydrate, 5 g/L
yeast extract, 5 g/L
pH-Endwert
5.4±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Eignung
selective by low pH for Bifidobacterium spp.
selective by low pH for Lactobacillus spp.
Anwendung
Zur Anreicherung, Kultivierung und Isolierung von allen Spezies von Lactobazillen von verschiedenen Materialien.
Angaben zur Herstellung
Supplement: 1 ml/l Tween 80 (Cat. No. P8074)
Sonstige Hinweise
Ein Medium für die Kultivierung von Lactobazillen
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
J.D. DeMan et al.
The Journal of Applied Bacteriology, 23, 130-130 (1960)
Artikel
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.