27725
Oxalsäure Dihydrat
puriss., ≥99%
Synonym(e):
Ethandisäure Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss.
Assay
≥99%
Verunreinigungen
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Glührückstand
≤0.05% (as SO4)
mp (Schmelzpunkt)
104-106 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChIKey
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?