Merck
252751
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyd
99%
Synonym(e):
3-Ethoxy-p-anisaldehyd
Größe auswählen
5 G
CHF 110.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 110.00
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H3(OCH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder, crystals or chunks
mp (Schmelzpunkt)
51-53 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCOc1cc(C=O)ccc1OC
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10-6-8(7-11)4-5-9(10)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
VAMZHXWLGRQSJS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde is a derivative of vanillin.
Anwendung
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde may be used to synthesize Compound of Designation red 10 binding (CDr10b) to investigate its role in neuroinflammatory diseases.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)