Wichtige Dokumente
238945
Drierite™
without indicator, 10-20 mesh
Synonym(e):
Calciumsulfat, Gypsum
About This Item
Empfohlene Produkte
Partikelgröße
10-20 mesh
SMILES String
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?