Wichtige Dokumente
236772
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 633), 200-425 mesh
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Kieselgel, high-purity grade (Davisil Grade 633), pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Qualität
high-purity grade (Davisil Grade 633)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Davisil®
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
200-425 mesh
35-75 μm
Porengröße
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
pH-Wert
6.5 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?